Få mere at vide
Polyco Healthline Polythene tegneark
Artikelnummer. 31924976
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
31924976 Klar
1 options
Artikelnummer. 31924976 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. NDS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    633.29 DKK
    219.09 DKK / Pakke med 250
    Spare 414.20 DKK
    65% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Designet til bil-, bygge-, ingeniør- og rengøringstjenester. Leveret på en praktisk rulle hjælper disse vandafvisende plader med at beskytte overflader og sikrer renlighed og sikkerhed.
  • Kategori: Træklister
  • Styrke: Medium Duty
  • Pakkeformat: Roll
  • Tilgængelige farver: Klar
  • Arkmål: 92 x 168 cm (ca. 36 x 66 tommer)
  • Designet til bil-, bygge-, ingeniør-, rengørings-, affaldshåndterings- og kommunale anvendelser
  • Vandafvisende for at beskytte overflader under opgaver
  • Understøtter renlighed og sikkerhed under brug
  • Emballageindhold: 50 ark pr. rulle, 5 ruller pr. kasse, 64 kasser pr. palle
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.