Få mere at vide
Polytetrafluorethylen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460433
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460433 250 g 250g
11450433 50 g 50g
11444354 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460433 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12613.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
PTFE kan bruges som non-stick belægning. Det kan bruges som ingeniørplast. Det bruges som foring af reaktionsbeholdere, pakninger og pumpepakninger, elektrisk isolator til højfrekvente applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-84-0
Molekylær formel (C2F4)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00084455
SMIL FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polytetrafluoroethylene
Merck Index 14,7562
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 250 g