Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polytetrafluorethylen Spinbar™ Fleksible magnetiske retrivere
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
33 mm
365 mm
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Flexible, Teflon™ rod with powerful Alnico Teflon™ coated magnet
- Available in four colors, two magnet sizes
- Flexible white rod is 33cm (13 in.) long
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Diameter (engelsk) | 0.5in. |
| Til brug med (applikation) | Retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps |
| Til brug med (udstyr) | Stirring Bars |
| Længde (engelsk) | 14.38in. |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Længde (metrisk) | 365 mm |
| Materiale | Teflon Rod with Teflon Coated Alnico Magnet |
| Type | Stir Bar Retriever |