Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polytetrafluorethylen Spinbar™ Fleksible magnetiske retrivere
Artikelnummer. 10603095 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
33 mm
365 mm
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10603095
Brand: Bel-Art™ H377740101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibel magnetisk Stirbar retriever genvinder rørestave fra laboratorievaskeafløb og beholdere.
  • Fleksibel, Teflon™ stang med kraftig Alnico Teflon™ belagt magnet
  • Fås i fire farver, to magnetstørrelser
  • Fleksibel hvid stang er 33 cm (13 tommer) lang
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Farve Hvid
Længde (metrisk) 33 mm
Materiale PTFE