Få mere at vide
Fisherbrand™ Kemisk resistente membranvakuumpumper
Artikelnummer. 12991131 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12991131 PTFE Hver
1 options
Artikelnummer. 12991131
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Brug disse pumper til en lang række laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ kemisk resistent membranvakuumpumper er ideelle til applikationer, der involverer aggressive opløsningsmidler og sure dampe.
  • Kemisk resistent
  • Udskiftning af vingepumper og vandsugere, især ved hårde vakuumapplikationer, hvor der findes ætsende dampe
  • Pumpehoveder er lavet af PTFE med kulfiberforstærkning til at håndtere ætsende og aggressive dampe uden at tage skade
  • Pumpekamre er hermetisk adskilt fra drevrummet, hvilket sikrer forlænget levetid for de mekaniske dele
  • Pumper bruger PFTE-membraner, der er klemt sammen, som tør understøtning og PEEK-ventiler, som er meget kemisk resistente og ekstremt slidstærke sammenlignet med elastomerventiler
  • Gasballastventil hjælper med at bevare pumpens præstation når der arbejdes med kondenserbare dampe
  • Slangedyser til 8 mm indre dia. slanger
  • Vibrationsdæmpende fødder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 2 mbar
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz motor med Schuko- og UK-strømledninger
Dimensioner (L x B x H) 20 x 26 x 15 cm (7,8 x 10,2 x 5,9 tommer)
Materiale PTFE
Støjniveau <44 db (A), ved 50 Hz
Vægt (engelsk) 22.7 lb.
Vægt (metrisk) 10.3 kg
Pumpetype Membranvakuumpumpe
Luftfortrængning 33 l/min.
Antal pumpehoveder 4
Applikationer Roterende fordampning
Antal etaper 3
Maksimalt tryk < 2 mbar