Få mere at vide
Cytiva Polyethylen (PE) kapillarrør
Artikelnummer. 11320022 Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11320022
Brand: Cytiva 19004101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med kromatografiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 1,1 mm
Materiale Polyethylen
Diameter (metrisk) Udvendig 1.8 mm
Samlet længde (metrisk) 5000 mm
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.