Få mere at vide
Polytetrafluorethylen, 6-10 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349678
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349678 50 g 50g
11329678 250 g 250g
11339678 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11349678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044184.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Polytetrafluorethylen, 6-10 mikron bruges i specialdesignede belægningsapplikationer på spole til bagværk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9002-84-0
Molekylær formel (C2F4)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00084455
SMIL FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Specifications
Kemisk navn eller materiale Polytetrafluoroethylene
Fysisk form Pulver
Merck Index 14,7583
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i perfluorpetroleum.
Mængde 50 g
Partikelstørrelse 6 til 10 mikron