Få mere at vide
Polytetrafluorethylen, 6-10 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329678
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11329678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044184.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Polytetrafluorethylen, 6-10 mikron bruges i specialdesignede belægningsapplikationer på spole til bagværk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-84-0
Molekylær formel (C2F4)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00084455
SMIL FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polytetrafluoroethylene
Fysisk form Pulver
Merck Index 14,7583
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in perfluoro kerosene.
Mængde 250 g
Partikelstørrelse 6 to 10 Micron