Få mere at vide
Polysulfonharpiks, piller
Artikelnummer. 10635812 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10635812 5 g Glasflaske 5g
10275610 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10635812 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 178910050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.96 DKK
    323.65 DKK / 5g
    Spare 35.31 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25135-51-7 | (C27H22O4S)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25135-51-7
Molekylær formel (C27H22O4S)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00134387
InChI nøgle ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16211415
SMIL CC(C)(C1=CC=C(O-*)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(-*)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysulfone resin
Farve Rav til beige
Navn note approx. M.W. 60,000
Fysisk form Pellets
Tæthed 1.2400g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol;4-(4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1% max.
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.633
Specifik vægtfylde 1.24