Få mere at vide
Masterflex™ Polysulfon flowmålere til vand
Artikelnummer. 11769918
Skift visning
Vandgennemstrømningshastighed:
12 til 115 LPM
15 til 155 LPM
3 til 38 LPM
7,5 til 75 LPM
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vandgennemstrømningshastighed unitSize
11769918 12 til 115 LPM Hver
11779918 15 til 155 LPM Hver
11749918 3 til 38 LPM Hver
11759918 7,5 til 75 LPM Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11769918 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3247202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5700.00 DKK
    4961.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 738.10 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Tekniske data
Type Variabelt område flowmåler
Nøjagtighed ±3 % (fuld skala)
Flydemateriale Rustfrit stål (316)
Trykvurdering 150 psig
Forbindelser 1 tomme NPT (F)
Til brug med (applikation) Standard-, højkapacitets- eller ultrarene in-line flowmålere
Højde (metrisk) 370 mm
Temperatur (metrisk) 100 °C
Vandgennemstrømningshastighed 12 til 115 LPM