Få mere at vide
Masterflex™ Polysulfon flowmålere til vand
Artikelnummer. 11759918 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Vandgennemstrømningshastighed:
12 til 115 LPM
15 til 155 LPM
3 til 38 LPM
7,5 til 75 LPM
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vandgennemstrømningshastighed Pakningsstørrelse
11759918 7,5 til 75 LPM Hver
11769918 12 til 115 LPM Hver
11779918 15 til 155 LPM Hver
11749918 3 til 38 LPM Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11759918 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3247201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5165.00 DKK
    4961.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 203.10 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Type Variabelt område flowmåler
Nøjagtighed ±3 % (fuld skala)
Flydemateriale Rustfrit stål (316)
Trykvurdering 150 psig
Forbindelser 1 tomme NPT (F)
Til brug med (applikation) Standard-, højkapacitets- eller ultrarene in-line flowmålere
Højde (metrisk) 370 mm
Temperatur (metrisk) 100 °C
Vandgennemstrømningshastighed 7,5 til 75 LPM