Få mere at vide
Masterflex™ Polysulfon flowmålere til vand
Artikelnummer. 11749918
Vandgennemstrømningshastighed:
12 til 115 LPM
15 til 155 LPM
3 til 38 LPM
7,5 til 75 LPM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11749918
Brand: Masterflex™ 3247200
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Variabelt område flowmåler
Nøjagtighed ±3 % (fuld skala)
Flydemateriale Rustfrit stål (316)
Trykvurdering 150 psig
Forbindelser 1 tomme NPT (F)
Til brug med (applikation) Standard-, højkapacitets- eller ultrarene in-line flowmålere
Højde (metrisk) 370 mm
Temperatur (metrisk) 100 °C
Vandgennemstrømningshastighed 3 til 38 LPM