Få mere at vide
Cole-Parmer™ CPC™ Plastic Quick-Disconnect tætningsprop
Materiale:
Polysulfon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Tryk blot på tommelfingerlåsen for at frakoble koblingshalvdelene.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polysulfon |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Emballagemængde | 5 Pakke |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 148 °C |
| Produkttype | Tætningsprop |