Få mere at vide
Polysaccharose 400, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443692 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443692 10 g -
11453692 25 g -
11463692 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443692 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215632810
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 26873-85-8
Molekylær formel C15H27ClO12
Molekylvægt (g/mol) 434.819
MDL nummer MFCD00081599
InChI nøgle IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonym ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC navn 2-(chlormethyl)oxiran; (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysucrose 400
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Formel vægt ≈400,000