Få mere at vide
Brand™ Firkantede polystyren vejeskåle
Artikelnummer. p-8010377 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
7 ml
100 ml
250 ml
Længde (metrisk):
45 mm
84 mm
140 mm
Bredde (metrisk):
45 mm
84 mm
140 mm
Højde (metrisk):
7 mm
21 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10449332
Brand: Brand™ 155542
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af slagpolystyren. BRAND™ Firkantede polystyren-vejeskåle med let, fladt design er ideelle til vejning. Antistatisk. Vægtykkelsen er cirka 0,2 mm.
  • Fremstillet af slagpolystyren.
  • Antistatisk.
  • Let og fladt design.
  • Ideel til vejning.
  • Vægtykkelse ca. 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Polystyren
Form Firkant
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) Ideel til vejning
Tykkelse 0.2 mm
Dimensioner (L x B x H) 84 x 84 mm; 84 x 84 x 24mm
Længde (metrisk) 84 mm
Bredde (metrisk) 84 mm
Højde (metrisk) 24 mm