Få mere at vide
Brand™ Firkantede polystyren vejeskåle
Artikelnummer. 10739011 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 ml
100 ml
250 ml
Længde (metrisk):
45 mm
84 mm
140 mm
Bredde (metrisk):
45 mm
84 mm
140 mm
Højde (metrisk):
7 mm
21 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10739011 7 ml 45 mm 45 mm 7 mm Pakke med 500
10449332 100 ml 84 mm 84 mm 24 mm Pakke med 500
10375231 250 ml 140 mm 140 mm 21 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10739011 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 155540
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fremstillet af slagpolystyren. BRAND™ Firkantede polystyren-vejeskåle med let, fladt design er ideelle til vejning. Antistatisk. Vægtykkelsen er cirka 0,2 mm.
  • Fremstillet af slagpolystyren.
  • Antistatisk.
  • Let og fladt design.
  • Ideel til vejning.
  • Vægtykkelse ca. 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Materiale Polystyren
Form Firkant
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) Ideel til vejning
Tykkelse 0.2 mm
Dimensioner (L x B x H) 45 x 45 mm; 45 x 45 x 7mm
Længde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 45 mm
Højde (metrisk) 7 mm