Få mere at vide
Buerkle™ Polystyrene Volumetric Spoons
Artikelnummer. 13427888 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 13427888
Brand: Buerkle™ 53340005
The capacity is embossed into the spoon handle. Available as a set with 8 volumetric spoons or separate in bags of 100 volumetric spoons.
  • Polystyrene, blue
  • Round shape, easy emptying
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Farve Blue
Produkttype Volumetric Spoon
Materiale Polystyrene