Få mere at vide
Kartell™ Spektrofometrikuvetter
Artikelnummer. 10781791
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2,5 ml
4,5 ml
Bølgelængdeområde:
280 til 800 nm
340 til 800 nm
Type:
Kuvette
Makro celle
Semi-mikrocelle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10781791
Brand: Kartell™ 0194000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med optisk polystyren eller UV-kvalitet PMMA for klar og skarp optisk vej med indikation af optisk vejretning. Kartell™ Spektrofometrikuvetter er ideelle til spektrofotometriapplikationer.
  • Udstyret med optisk bearbejdede vægge (optiske flader) for at sikre optimal gennemsigtighed langs spektralfeltet
    • Polystrene område: 340nm til 800nm
    • UV-område: 280 til 800 nm
  • Vejlængde: 10 mm
  • Kompatibel med de fleste spektrofotometre og fotometre på markedet
  • Absorptionsændringer: inden for± 1 % interval
  • 4-optiske flader kan bruges til spektrofluorimetriteknikker
  • CE-mærket--IVD godkendt
Tekniske data
Type Semi-mikrocelle
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 12mm
Certificeringer/compliance CE-IVD
Mængde 100 pakke
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 340 til 800 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometri
Bredde (metrisk) 12 mm
Til brug med (applikation) Spektrofotometri