Få mere at vide
Kartell™ Spektrofometrikuvetter
Artikelnummer. 10462511
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2,5 ml
4,5 ml
Bølgelængdeområde:
280 til 800 nm
340 til 800 nm
Type:
Kuvette
Makro celle
Semi-mikrocelle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bølgelængdeområde Type Pakningsstørrelse
10462511 4,5 ml 280 til 800 nm Makro celle -
10663852 1,5 ml 280 til 800 nm Semi-mikrocelle Pakke med 100
10472511 2,5 ml 280 til 800 nm Semi-mikrocelle Pakke med 100
10781791 2,5 ml 340 til 800 nm Semi-mikrocelle Pakke med 100
10116390 4,5 ml 340 til 800 nm Makro celle Pakke med 100
11388773 4,5 ml 280 til 800 nm Kuvette Pakke med 100
10368834 4,5 ml 340 til 800 nm Kuvette Pakke med 100
12553397 4,5 ml 340 til 800 nm Kuvette Pakke med 1000
10071091 1,5 ml 340 til 800 nm Semi-mikrocelle Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10462511 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0193900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 DKK
    92.77 DKK / Pakke med 100
    Spare 71.23 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Fremstillet med optisk polystyren eller UV-kvalitet PMMA for klar og skarp optisk vej med indikation af optisk vejretning. Kartell™ Spektrofometrikuvetter er ideelle til spektrofotometriapplikationer.
  • Udstyret med optisk bearbejdede vægge (optiske flader) for at sikre optimal gennemsigtighed langs spektralfeltet
    • Polystrene område: 340nm til 800nm
    • UV-område: 280 til 800 nm
  • Vejlængde: 10 mm
  • Kompatibel med de fleste spektrofotometre og fotometre på markedet
  • Absorptionsændringer: inden for± 1% interval
  • CE-mærket--IVD godkendt
Tekniske data
Type Makro celle
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 4,5 ml
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 12mm
Certificeringer/compliance CE-IVD
Mængde 100 pakke
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 280 til 800 nm
Højde (metrisk) 44.5 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre
Bredde (metrisk) 12 mm
Til brug med (applikation) Spektrofotometri