Få mere at vide
Kartell™ Spektrofometrikuvetter
Beskrivelse
Fremstillet med optisk polystyren eller UV-kvalitet PMMA for klar og skarp optisk vej med indikation af optisk vejretning. Kartell™ Spektrofometrikuvetter er ideelle til spektrofotometriapplikationer.
- Udstyret med optisk bearbejdede vægge (optiske flader) for at sikre optimal gennemsigtighed langs spektralfeltet
- Polystrene område: 340nm til 800nm
- UV-område: 280 til 800 nm
- Vejlængde: 10 mm
- Kompatibel med de fleste spektrofotometre og fotometre på markedet
- Absorptionsændringer: inden for± 1 % interval
- 4-optiske flader kan bruges til spektrofluorimetriteknikker
- CE-mærket--IVD godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Makro celle |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 ml |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 12mm |
| Certificeringer/compliance | CE-IVD |
| Mængde | 100 pakke |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 340 til 800 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Vis mere |