Få mere at vide
Kartell™ Urinbeholdere af polypropylen
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Uddannet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Certificeringer/compliance | CE og IVD |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| nr. pr. pakke | 600/pakke |