Få mere at vide
Kartell™ Urinbeholdere af polypropylen
Artikelnummer. 10747721
Skift visning
Sterilitet:
Aseptisk
Ikke steril
Steril
Lukningsfarve:
Blå
Rød
nr. pr. pakke:
250/pakke
500/pakke
600/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Pakke med 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Lukningsfarve nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10747721 Ikke steril Blå 500/pakke Pakke med 500
10682892 Steril Rød 250/pakke Pakke med 250
10293663 Aseptisk Rød 250/pakke Pakke med 250
15119422 Ikke steril Blå 600/pakke Pakke med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10747721 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0564000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    916.00 DKK
    517.89 DKK / Pakke med 500
    Spare 398.11 DKK
    43% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Fremstillet af klar polypropylen for styrke og kemisk resistens. Kartell™ Polypropylen urinbeholdere fås både som sterile og ikke-sterile med farvekodede skruelåg.
  • Ikke sterile kopper har blå skruelåg; sælges i multipakninger
  • Sterile kopper har rødt skruelåg og et desinficeret mærkningsområde; individuelt indpakket
  • CE-mærket; IVD godkendt
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Certificeringer/compliance CE og IVD
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 63 mm
Til brug med (applikation) Urinopsamling
Gradueringer 20 til 100 ml
Højde (metrisk) 73 mm
Inkluderer Polypropylen skruelåg
nr. pr. pakke 500/pakke