Få mere at vide
Kartell™ Urinbeholdere af polypropylen
Sterilitet:
Aseptisk
Ikke steril
Steril
Lukningsfarve:
Blå
Rød
nr. pr. pakke:
250/Pk.
500/Pk.
600/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Pakke med 600
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Uddannet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Aseptisk |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Certificeringer/compliance | CE og IVD |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 73 mm |
| nr. pr. pakke | 250/Pk. |