Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polystyrene Trans-Boxes container
Shop alle Cole-Parmer produkter
Højde (metrisk):
3.5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Specifications
Specifications
| Lukketype | Snap Shut Cover |
| Materiale | Polystyrene |
| Til brug med (applikation) | Material Handling |
| Produkttype | Storage Container |
| Mængde | 24 Pack |
| Længde (metrisk) | 21 cm |
| Længde (engelsk) | 8.25 in. |
| Bredde (metrisk) | 11.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 4.5 in. |
| Højde (metrisk) | 3.5 cm |
| Show More |