Beskrivelse
- Designed to be leak-tight allowing tubes to be used for storage or transport
- Screw caps are polyethylene
- Round bottom
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blue |
| Lukningsmateriale | Polyethylene |
| Farve | Natural |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Inkluderer | Attached screw cap |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Uddannet | No |
| Vis mere |