Få mere at vide
Azpack™ Polystyrene Storage Boxes
Længde (metrisk):
57 mm
58 mm
73 mm
79 mm
83 mm
126 mm
140 mm
174 mm
228 mm
279 mm
Højde (metrisk):
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
28 mm
29 mm
30 mm
60 mm
86 mm
102 mm
Inkluderer:
Kuglehængslet låg
Tryk-tilpas-låg
Trykfast låg og konisk side
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 15
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 6
Pakke med 60
Beskrivelse
- Clear polystyrene construction
- Push-fit, hinged or loose lid included
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Lid |
| Farve | Transparent |
| Materiale | Polystyrene |
| Form | Rectangular |
| Til brug med (applikation) | Storage |
| Inkluderer | Trykfast låg og konisk side |
| Produkttype | Storage Box |
| Mængde | 6 Pack |
| Længde (metrisk) | 228 mm |
| Længde (metrisk) interiør | 222 mm |
| Vis mere |