Få mere at vide
Azpack™ Polystyrene Storage Boxes
Artikelnummer. 12338278
Længde (metrisk):
57 mm
58 mm
73 mm
79 mm
83 mm
126 mm
140 mm
174 mm
228 mm
279 mm
Højde (metrisk):
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
28 mm
29 mm
30 mm
60 mm
86 mm
102 mm
Inkluderer:
Kuglehængslet låg
Tryk-tilpas-låg
Trykfast låg og konisk side
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 15
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 6
Pakke med 60
Artikelnummer. 12338278
Brand: Azpack™ 12338278
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
View contents easily with crystal clear construction. Azpack™ Polystyrene Storage Boxes keep laboratory tools and materials organized.
  • Clear polystyrene construction
  • Push-fit, hinged or loose lid included
Tekniske data
Lukketype Lid
Farve Transparent
Materiale Polystyrene
Form Rectangular
Til brug med (applikation) Storage
Inkluderer Tryk-tilpas-låg
Produkttype Storage Box
Mængde 6 Pack
Længde (metrisk) 279 mm
Længde (metrisk) interiør 275 mm
Bredde (metrisk) 159 mm
Bredde (metrisk) interiør 122 to 155 mm
Højde (metrisk) 102 mm
Højde (metrisk) interiør 96 mm