Få mere at vide
Azpack™ Polystyrene Storage Boxes
Artikelnummer. 12328278
Længde (metrisk):
57 mm
58 mm
73 mm
79 mm
83 mm
126 mm
140 mm
174 mm
228 mm
279 mm
Højde (metrisk):
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
28 mm
29 mm
30 mm
60 mm
86 mm
102 mm
Inkluderer:
Kuglehængslet låg
Tryk-tilpas-låg
Trykfast låg og konisk side
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 15
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 6
Pakke med 60
Artikelnummer. 12328278
Brand: Azpack™ 12328278
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
View contents easily with crystal clear construction. Azpack™ Polystyrene Storage Boxes keep laboratory tools and materials organized.
  • Clear polystyrene construction
  • Push-fit, hinged or loose lid included
Tekniske data
Lukketype Push-fit Lid
Farve Transparent
Materiale Polystyrene
Form Rectangular
Til brug med (applikation) Storage
Inkluderer Tryk-tilpas-låg
Produkttype Storage Box
Mængde 10 Pack
Længde (metrisk) 174 mm
Længde (metrisk) interiør 172 mm
Bredde (metrisk) 115 mm
Bredde (metrisk) interiør 105 to 113 mm
Højde (metrisk) 60 mm
Højde (metrisk) interiør 57 mm