Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsflasker af polystyren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7113063 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 15903317
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Individuelt pakket steril flaskelåg med skruetop
Reducer risikoen for krydskontaminering med sterile engangsflasker af polystyrenmedier. Brug sammen med filtre med flasketop eller som erstatning/ekstra beholder til filterenheder. Fremragende som engangsopbevaringsbeholdere.
  • Afrundet med indstøbte håndtag
  • Polystyren
  • Støbt i gradueringer
  • Steril
Certificeringer
Ikke-pyrogen pr USP Standard Lot-til-Lotnon-cytotoksisk Lot-til-Lot sterilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Afrundet med indstøbte håndtag
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Modtagerflaske
Volumen (metrisk) 150 ml
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning: Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.