Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsflasker af polystyren
Artikelnummer. 15903317 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15903317 150 ml Pakke med 24
15913317 250 ml Pakke med 24
15923317 500 ml Pakke med 12
15933317 1000 ml Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15903317
Månedens Fisherbrand-produkt
Brug rabatkode 28048
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Individuelt pakket steril flaskelåg med skruetop
Reducer risikoen for krydskontaminering med sterile engangsflasker af polystyrenmedier. Brug sammen med filtre med flasketop eller som erstatning/ekstra beholder til filterenheder. Fremragende som engangsopbevaringsbeholdere.
  • Afrundet med indstøbte håndtag
  • Polystyren
  • Støbt i gradueringer
  • Steril
Certificeringer
Ikke-pyrogen pr USP Standard Lot-til-Lotnon-cytotoksisk Lot-til-Lot sterilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Afrundet med indstøbte håndtag
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Modtagerflaske
Volumen (metrisk) 150 ml
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning: Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.