Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Polystyren sterilt enkelt indpakket reagensbeholder
Artikelnummer. 16351076 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
55 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16351076 55 mL
1 options
Artikelnummer. 16351076 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. 120750
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensbeholdere tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner til at strømline pipetteringsprocedurer.
  • Trugdesign med av-formet bund hjælper med at sikre, at alt reagens er tilgængeligt og let kan aspireres
  • Tykvægskonstruktion og bred base tilføjer stabilitet og holdbarhed, hvilket gør reservoiret let at håndtere uden produktdeformation, hvilket resulterer i mindre spild
  • Reservoarer kan bekvemt stables med et unikt rededesign, der muliggør nem adskillelse
  • Designet til at forblive fladt på bordpladen og ikke deformeres
  • Steril, forseglet i poser og elektronstrålesteriliseret
  • DNase, RNase og Pyrogen fri
  • Forseglet i poser, der er nemme at åbne
  • Kvalitetscertifikat fås på forespørgsel
  • Engangs
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,9 oz.
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Dimensioner (L x B x H) 4 x 1,10 x 1,20 tommer.
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Emballage Enkelt indpakket
Mængde 1/Taske, 100 Poser/Pk.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form Indviklet