Få mere at vide
VITLAB™ Sterile pipetter af polystyren
Artikelnummer. p-8004571
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.10 mL
0.20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
Artikelnummer. 16573592
Brand: VITLAB™ 162510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til bekvem og nem steril pipettering. VITLAB™ Sterile polystyrenpipetter er graduerede engangspipetter, der er individuelt pakket ind med et medfølgende filter. De er konstrueret af krystalklar, pyrogenfri polystyren og fås i en række forskellige volumener.
VITLAB™ pipetter måles individuelt volumetrisk under produktionen og er forsynet med et kalibreringsmærke. Disse graduerede pipetter har nominelt volumen i bunden og fuldstændig udløb kun for det nominelle volumen. De er til engangsbrug og klar til brug til laboratorieapplikationer.
  • Krystalklar og med trykt skala for nem aflæsning af delvolumener
  • Inkluderer et bomuldsfilter
  • Forsteriliseret og individuelt pakket
  • Fremstillet af pyrogenfri polystyren
    • Let vægt og nem at bruge
    • Høj brudmodstand
    • Engangs og praktisk
  • Fremstillet efter glaspipettestandarden
    • Svarer til klasse B iht. DIN EN ISO 835
    • Identificeret med stregkode
Tekniske data
Materiale Polystyren
Uddannet Ja
Gradueringer 0.20 mL
Mængde Pakke med 10 stk.
Farve Krystalklar
Volumen (metrisk) 25 mL
Type Pipet