Få mere at vide
VITLAB™ Sterile pipetter af polystyren
Beskrivelse
VITLAB™ pipetter måles individuelt volumetrisk under produktionen og er forsynet med et kalibreringsmærke. Disse graduerede pipetter har nominelt volumen i bunden og fuldstændig udløb kun for det nominelle volumen. De er til engangsbrug og klar til brug til laboratorieapplikationer.
- Krystalklar og med trykt skala for nem aflæsning af delvolumener
- Inkluderer et bomuldsfilter
- Forsteriliseret og individuelt pakket
- Fremstillet af pyrogenfri polystyren
- Let vægt og nem at bruge
- Høj brudmodstand
- Engangs og praktisk
- Fremstillet efter glaspipettestandarden
- Svarer til klasse B iht. DIN EN ISO 835
- Identificeret med stregkode
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.20 mL |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Farve | Krystalklar |
| Volumen (metrisk) | 25 mL |
| Type | Pipet |
| Engangs | Engangsbrug |