missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Polystyrene standard, M.W. 4,000, Mw/Mn 1.06, Thermo Scientific™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polystyrene standard |
| Navn note | M.W. 4,000, Mw/Mn 1.06 |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 5 g |
| IUPAC navn | ethenylbenzene |
| Lugt | Odorless |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering