Få mere at vide
Polystyrenstandard, MW 2.000.000, PDI (Mw/Mn) 1,30
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Polystyrene standard |
| Navn note | M.W. 2,000,000, Mw/Mn 1.30 |
| CAS | 9003-53-6 |
| Fysisk form | Pulver |
| Molekylær formel | (C8H8)n |
| MDL nummer | MFCD00084450 |
| Synonym | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | *-CC(-*)C1=CC=CC=C1 |
| Show More |