Få mere at vide
Greiner Bio-One Polystyren Standardlåg til mikroplader
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10389031
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pladekompatibilitet:
384-brønd Standard Mikroplade
96-brønd mikroplade, ikke-TC-behandlet
Højformat lavprofil-mikroplader, 384-brønd LoBase Small Volume eller 1536-brønd mikroplade
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Format:
Høj profil
Lav profil
Ultra lav profil
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pladekompatibilitet Sterilitet Format
10389031 384-brønd Standard Mikroplade Ikke-steril Lav profil
10421611 96-brønd mikroplade, ikke-TC-behandlet Ikke-steril Høj profil
10414625 Højformat lavprofil-mikroplader, 384-brønd LoBase Small Volume eller 1536-brønd mikroplade Steril Ultra lav profil
10761211 96-brønd mikroplade, ikke-TC-behandlet Steril Høj profil
10292811 384-brønd Standard Mikroplade Steril Lav profil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10389031 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 656190
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Giver beskyttelse mod forurening og fordampning under prøveopbevaring og celledyrkning. Greiner BioOne™ Polystyren Standardlåg fås i en bred vifte af formater for at opfylde laboratoriets behov.
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Høj lågprofil; højde: 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Farve Klar
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke-steril
Inkluderer Skorstensbrøndstil 96 brøndplader
Kondensringe Nej
nr. pr. pakke 200
Format Lav profil
Produkttype Tallerkenlåg
Pladekompatibilitet 384-brønd Standard Mikroplade
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.