Få mere at vide
Greiner Bio-One Polystyren Standardlåg til mikroplader
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen
- Høj lågprofil; højde: 9 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Inkluderer | Skorstensbrøndstil 96 brøndplader |
| Kondensringe | Nej |
| nr. pr. pakke | 200 |
| Format | Lav profil |
| Produkttype | Tallerkenlåg |
| Pladekompatibilitet | 384-brønd Standard Mikroplade |