Få mere at vide
Cole-Parmer™ Firkantede polystyren vejeskåle
Artikelnummer. p-8000855 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11867172
Brand: Cole-Parmer™ 0101717
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse vejeskåle med vægte, mikrobølge-fugtanalysatorer og hundredvis af andre prøvehåndteringsapplikationer. Firkantede polystyren-vejeskåle er designet til at bøje for nem hældning. Flad bund modstår at vælte. Formede sider tillader skridsikker håndtering.
  • Gummieret antistatisk polystyren
  • Tåler temperaturer op til 180 °F
  • Modstandsdygtig over for de fleste fortyndede syrer, vandige opløsninger og alkoholbaser
  • Prøveholdere til generelle formål
  • Afrundede hjørner forenkler overførsel af pulverformige eller granulerede prøver
  • Hvide gennemskinnelige farvefade - til traditionelle anvendelser
  • Blå gennemskinnelige farveskåle - kontraster for hvide pulvere og faste stoffer, øger prøven
  • Engangs
  • Biologisk inert
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Firkant
Type Vejende båd
Til brug med (applikation) Til nem hældning. Biologisk inert; resistent over for fortyndede syrer, vandige opløsninger, alkoholer, baser
Til brug med (udstyr) Vægte, mikrobølge fugtanalysatorer, hundredvis af andre prøvehåndteringsapplikationer
Størrelse Medium
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 8.9 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.5 cm
Højde (metrisk) 19 mm
Dybde (metrisk) 19 mm