Beskrivelse
Brug disse vejeskåle med vægte, mikrobølge-fugtanalysatorer og hundredvis af andre prøvehåndteringsapplikationer. Firkantede polystyren-vejeskåle er designet til at bøje for nem hældning. Flad bund modstår at vælte. Formede sider tillader skridsikker håndtering.
- Gummieret antistatisk polystyren
- Tåler temperaturer op til 180 °F
- Modstandsdygtig over for de fleste fortyndede syrer, vandige opløsninger og alkoholbaser
- Prøveholdere til generelle formål
- Afrundede hjørner forenkler overførsel af pulverformige eller granulerede prøver
- Hvide gennemskinnelige farvefade - til traditionelle anvendelser
- Blå gennemskinnelige farveskåle - kontraster for hvide pulvere og faste stoffer, øger prøven
- Engangs
- Biologisk inert
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Firkant |
| Type | Vejbåd |
| Til brug med (applikation) | Til nem hældning. Biologisk inert; resistent over for fortyndede syrer, vandige opløsninger, alkoholer, baser |
| Til brug med (udstyr) | Vægte, mikrobølge fugtanalysatorer, hundredvis af andre prøvehåndteringsapplikationer |
| Størrelse | Medium |
| Vis mere |