Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren diamantformet standardvejebåd Artikelnummer.: 12952850
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Polystyren diamantformet standardvejebåd
Artikelnummer. 12952850 Shop alle Fisherbrand produkter
5 mL, Sort, Pakke med 500
Kapacitet (metrisk):
5 mL
30 mL
100 mL
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12952850
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Designet til nøjagtig hældning med minimal prøvetab. Fisherbrand™ Polystyren diamantformet standardvejebåd har en glat overflade, der let bøjer. Engangsbåde har en stabil, flad bund og kan bruges i en række forskellige laboratoriemiljøer og applikationer.
  • Har en diamantform, der let bøjer for præcis hældning
  • Bred, flad bund hjælper med at modstå væltning
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
  • Temperaturområde -10 til 70 °C
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
  • 500 FDA/fødevaregodkendte både pr. pakke
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Diamant
Type Vejende båd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Dimensioner (L x B x H) 55 x 35 x 6 mm
Længde (metrisk) 55 mm
Bredde (metrisk) 35 mm
Højde (metrisk) 6 mm
Produkttitel
Fisherbrand™ Polystyren diamantformet standardvejebåd >