Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren diamantformet standardvejebåd
Artikelnummer. 12387552 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
30 ml
100 ml
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
12387552 100 ml Hvid Pakke med 500
12972850 100 ml Sort Pakke med 500
12962850 30 ml Sort Pakke med 500
12952850 5 ml Sort Pakke med 500
12932840 5 ml Hvid Pakke med 500
11573422 30 ml Hvid Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12387552
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til præcis udstøbning med minimal prøvetab. Fisherbrand™ Polystyren diamantformet standardvejningsbåd har en glat overflade, der let kan bøjes. Engangsbåde har en stabil, flad bund og kan bruges i forskellige laboratoriemiljøer og anvendelser.
  • Har en diamantform, der let bøjer for præcis hældning
  • Bred, flad bund hjælper med at modstå væltning
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
  • Temperaturområde -10 til 70 °C
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
  • 500 FDA/fødevaregodkendte både pr. pakke
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Ikke-steril
Type Vejbåd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Dimensioner (L x B x H) 119 x 90 x 19 mm
Længde (metrisk) 119 mm
Bredde (metrisk) 90 mm
Højde (metrisk) 19 mm