Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren antistatiske vejebåde
Artikelnummer. p-8000821 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
85 mL
280 mL
Farve:
Hvid
Sort
Størrelse:
Lille; 46 x 46 x 8 mm
Medium; 85 x 85 x 24 mm
Stor; 140 x 140 x 22 mm
Form:
Diamant
Firkant
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 500
Código de producto. 12942860
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vej og hæld prøver med lethed. De Fisherbrand™ Antistatisk vejebåd i polystyren foldes let sammen og har en glat overflade og runde hjørner for nem hældning. Vælg den størrelse og farve, der passer bedst til dine behov. Engangs og holdbar.
  • Fleksible både har glatte overflader og afrundede hjørner for at give nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab
  • Vælg hvid eller sort for den bedste farvekontrast
  • Antistatisk overflade for at sikre, at prøven fjernes fuldstændigt
  • Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
  • Temperaturområde -10 til 70 °C
  • Fås i tre størrelser og to farver, i pakker med 500 stk
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible
Especificaciones
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Non-sterile
Type Antistatisk vejebåd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Størrelse Lille; 46 x 46 x 8 mm
Længde (metrisk) 46 mm
Bredde (metrisk) 46 mm
Højde (metrisk) 8 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado