Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren antistatiske vejebåde
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
85 mL
280 mL
Farve:
Hvid
Sort
Størrelse:
Lille; 46 x 46 x 8 mm
Medium; 85 x 85 x 24 mm
Stor; 140 x 140 x 22 mm
Form:
Diamant
Firkant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Fleksible både har glatte overflader og afrundede hjørner for at give nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab
- Vælg hvid eller sort for den bedste farvekontrast
- Antistatisk overflade for at sikre, at prøven fjernes fuldstændigt
- Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
- Temperaturområde -10 til 70 °C
- Fås i tre størrelser og to farver, i pakker med 500 stk
- Alle er FDA/food-grade-kompatible
Tekniske data
Tekniske data
Bund form | Flad |
Kapacitet (metrisk) | 280 mL |
Farve | Sort |
Engangs | Engangsbrug |
Materiale | Polystyren |
Form | Firkant |
Type | Antistatisk vejebåd |
Til brug med (udstyr) | Mikrobølge fugtanalysator |
Størrelse | Stor; 140 x 140 x 22 mm |
Længde (metrisk) | 140 mm |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Polystyren antistatiske vejebåde >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion