Beskrivelse
- Fleksible både har glatte overflader og afrundede hjørner for at give nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab
- Vælg hvid eller sort for den bedste farvekontrast
- Antistatisk overflade for at sikre, at prøven fjernes fuldstændigt
- Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
- Temperaturområde -10 til 70 °C
- Fås i tre størrelser og to farver, i pakker med 500 stk
- Alle er FDA/food-grade-kompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 85 ml |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Firkant |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Antistatisk vejningsbåd |
| Til brug med (udstyr) | Mikrobølge fugtanalysator |
| Størrelse | Medium; 85 x 85 x 24 mm |
| Vis mere |