Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren antistatiske vejebåde
Artikelnummer. 12922850 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
85 ml
280 ml
Farve:
Hvid
Sort
Størrelse:
Lille; 46 x 46 x 8 mm
Medium; 85 x 85 x 24 mm
Stor; 140 x 140 x 22 mm
Form:
Diamant
Firkant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Størrelse Form Pakningsstørrelse
12922850 10 ml Hvid Lille; 46 x 46 x 8 mm Firkant Pakke med 500
12942860 10 ml Sort Lille; 46 x 46 x 8 mm Firkant Pakke med 500
12608513 280 ml Hvid Stor; 140 x 140 x 22 mm Diamant Pakke med 500
12962860 280 ml Sort Stor; 140 x 140 x 22 mm Firkant Pakke med 500
12952860 85 ml Sort Medium; 85 x 85 x 24 mm Firkant Pakke med 500
11680302 85 ml Hvid Medium; 85 x 85 x 24 mm Diamant Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12922850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.68 DKK
    69.18 DKK / Pakke med 500
    Spare 91.50 DKK
    56% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vej og hæld prøver med lethed. De Fisherbrand™ Antistatisk vejebåd i polystyren foldes let sammen og har en glat overflade og runde hjørner for nem hældning. Vælg den størrelse og farve, der passer bedst til dine behov. Engangs og holdbar.
  • Fleksible både har glatte overflader og afrundede hjørner for at give nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab
  • Vælg hvid eller sort for den bedste farvekontrast
  • Antistatisk overflade for at sikre, at prøven fjernes fuldstændigt
  • Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
  • Temperaturområde -10 til 70 °C
  • Fås i tre størrelser og to farver, i pakker med 500 stk
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Ikke-steril
Type Antistatisk vejningsbåd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Størrelse Lille; 46 x 46 x 8 mm
Længde (metrisk) 46 mm
Bredde (metrisk) 46 mm
Højde (metrisk) 8 mm