Få mere at vide
Kartell™ Polystyren prøvebeholdere
Artikelnummer. 10674042
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
32 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10674042 32 ml Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10674042 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0259800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1223.47 DKK / Pakke med 1000
    Spare 86.53 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet med klar polystyren med sikker tryklås på polyethylen låg. Kartell™ Polystyren prøvebeholdere er ideelle til opbevaring, indsamling og transport af prøver.
  • Krystalklar polystyren konstruktion
  • CE-IVD godkendt
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Kapacitet (metrisk) 32 ml
Certificeringer/compliance CE og IVD
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Snap Cap
Diameter (metrisk) 48 mm
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring, indsamling og transport af prøver
Højde (metrisk) 32 mm
Inkluderer Polyethylen låg
nr. pr. pakke 1000/pakke