Få mere at vide
BRAND™ Slidebokse i polystyren
Artikelnummer. 10212291 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Slidekapacitet:
25
50
100
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slidekapacitet Pakningsstørrelse
10212291 50 Hver
10758721 25 Hver
10222291 100 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10212291 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 475900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 DKK
    127.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.04 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Polystyren konstruktion. Beskytter objektglas mod brud.
  • Polystyren konstruktion
  • Til brug med objektglas
  • Mål: 76 x 26 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slide opbevaringsboks
Slidekapacitet 50
Enheden holder 50 objektglas
Længde (metrisk) 76 mm
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Bredde (metrisk) 26 mm