Få mere at vide
Ratiolab™ Serologiske pipetter af polystyren
Artikelnummer. 10726334
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
Artikelnummer. 10726334
Brand: Ratiolab™ 3105011
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Glas polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Negative gradueringer 3 mL
Mængde 250/Pk.
Emballagetype Plast/papir
Farve Klar
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 295 mm
Type Serologisk pipette