Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren semi mikrokuvetter til synlige bølgelængder
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Semi-mikro kuvette |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kapacitet (metrisk) | 1,6 ml |
| Materiale | Polystyren |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 400 til 800 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |