Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren semi mikrokuvetter til synlige bølgelængder
Artikelnummer. 11547692 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11547692 1,6 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11547692
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Add to basket
Brug disse kuvetter til mere konstante prøvetemperaturer under fotometriske målinger. Fisherbrand™ Polystyren semimikrokuvetter til synlige bølgelængder har fremragende optisk transmissionsområde og lille vægtykkelse for øget varmeoverførsel.
Semi-mikro kuvette, engangs polystyren.
  • Kapacitet 1,6 ml
  • Gennemsigtighed omkring 90 % mellem 400nm og 800nm
  • Rækkevidde 336nm til 850nm
  • Lysbane 10 mm
  • Dimensioner 12. 5 mm x 45 mm
Specifications
Type Semi-mikro kuvette
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 1,6 ml
Materiale Polystyren
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 400 til 800 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm